778354
Sodium SelenoSulfate Solution
Synonym(e):
Disodium selenosulfate, Selenosulfuric acid Disodium salt
About This Item
Empfohlene Produkte
Zusammensetzung
Sodium Selenosulfate, 8.2%
Sodium Sulfate, 12.8%
Water, 79%
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable