Wichtige Dokumente
778214
Tellur
pieces, 1-10 mm, 99.9999% trace metals basis
Synonym(e):
Tellurium element
About This Item
Assay
99.9999% trace metals basis
Form
pieces
Widerstandsfähigkeit
5.8-33 μΩ-cm, 20°C
Partikelgröße
1-10 mm
bp
990 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
450 °C (lit.)
Dichte
6.24 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Te]
InChI
1S/Te
InChIKey
PORWMNRCUJJQNO-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 4 - Lact. - Repr. 1B - Skin Sens. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)