Wichtige Dokumente
778206
3,4-Dihydroxyphenylacetic acid-α,α,2,5,6-d5
98 atom % D, 97% (CP)
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8D5H3O4
Molekulargewicht:
173.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
97% (CP)
Form
solid
Massenverschiebung
M+5
SMILES String
OC1=C(O)C([2H])=C(C([2H])([2H])C(O)=O)C([2H])=C1[2H]
InChI
1S/C8H8O4/c9-6-2-1-5(3-7(6)10)4-8(11)12/h1-3,9-10H,4H2,(H,11,12)/i1D,2D,3D,4D2
InChIKey
CFFZDZCDUFSOFZ-QUWGTZMWSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?