Merck
777781
Sigma-Aldrich
7-Bromo-4-fluoro-1-indanone
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H6BrFO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
229.05
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
135-137 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
fluoro
ketone
SMILES String
Fc1ccc(Br)c2C(=O)CCc12
InChI
1S/C9H6BrFO/c10-6-2-3-7(11)5-1-4-8(12)9(5)6/h2-3H,1,4H2
InChIKey
AIVSTGKLEISXKC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)