Merck
777706
Sigma-Aldrich
4-(Difluoromethoxy)-3-hydroxybenzaldehyde
95%
Synonym(e):
3-Hydroxy-4-difluoromethoxybenzaldehyde
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H6F2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
188.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
85-90 °C
SMILES String
FC(F)OC1=C(O)C=C(C([H])=O)C=C1
InChI
1S/C8H6F2O3/c9-8(10)13-7-2-1-5(4-11)3-6(7)12/h1-4,8,12H
InChIKey
ZLIKNROJGXXNJG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)