Wichtige Dokumente
777625
1-Amino-2-methyl-2-propanol
95% anhydrous basis
Synonym(e):
1-Amino-2-methylpropan-2-ol, 1,1-Dimethylethanolamine, 2-Amino-α,α-dimethylethanol, 2-Hydroxy-2-methyl-1-propylamine, 2-Hydroxyisobutylamine, 2-Methyl-2-hydroxypropylamine, 3-Amino-2-methyl-2-propanol, NSC 17697
Qualitätsniveau
Assay
95% anhydrous basis
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.448
Dichte
0.957 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
amine
hydroxyl
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)(O)CN
InChI
1S/C4H11NO/c1-4(2,6)3-5/h6H,3,5H2,1-2H3
InChIKey
LXQMHOKEXZETKB-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
164.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
73.8 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)