777439
mono-Methyl-13C,d3 fumarate
99 atom % 13C, 99 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
99 atom % D
Assay
97% (CP)
Form
solid
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
OC(/C=C/C(O[13C]([2H])([2H])[2H])=O)=O
InChI
1S/C5H6O4/c1-9-5(8)3-2-4(6)7/h2-3H,1H3,(H,6,7)/b3-2+/i1+1D3
InChIKey
NKHAVTQWNUWKEO-MDSLSSOTSA-N
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable