Wichtige Dokumente
775053
Lithium-bis-(trimethylsilyl)-amid -Lösung
0.5 M in 2-methyltetrahydrofuran
Synonym(e):
Hexamethyldisilazan Lithiumsalz
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Qualitätsniveau
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Konzentration
0.5 M in 2-methyltetrahydrofuran
Dichte
0.857 g/mL at 25 °C
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
[Li]N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H18NSi2.Li/c1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h1-6H3;/q-1;+1
InChIKey
YNESATAKKCNGOF-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
2-Methyltetrahydrofuran (2-MeTHF): A Biomass-Derived Solvent with Broad Application in Organic Chemistry
Verpackung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
8.6 °F
Flammpunkt (°C)
-13 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?