Merck
77004
Sigma-Aldrich
Tetrabutylammoniumhydrogendifluorid -Lösung
~50% in acetonitrile
Synonym(e):
TBABF, Tetrabutylammoniumbifluorid, Tetrabutylammoniumdifluorid
Größe auswählen
100 ML
CHF 463.00
CHF 463.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
CHF 463.00
About This Item
Lineare Formel:
(CH3CH2CH2CH2)4N(HF2)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
281.47
Beilstein:
4729304
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 463.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
solution
Konzentration
~50% in acetonitrile
Verunreinigungen
≤1% water
Funktionelle Gruppe
amine
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[F-].F[H].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.2FH/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;;/h5-16H2,1-4H3;2*1H/q+1;;/p-1
InChIKey
ZHBDKVWQJKYIFF-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
  • Used as an etchant for silica films
Reactant for:
  • Nucleophilic fluorination
  • Ring-opening fluorination reaction
  • Substitution reactions
Sonstige Hinweise
Efficient fluorinating agent[1][2]
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
<50.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
< 10 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
P. Bosch et al.
Tetrahedron Letters, 28, 4733-4733 (1987)
F. Camps et al.
The Journal of Organic Chemistry, 54, 4294-4294 (1989)