Wichtige Dokumente
768081
2-(Diphenylphosphino)-N,N,N-trimethylbenzylammonium triflate
96%
Synonym(e):
1-(2-(Diphenylphosphino)phenyl)-N,N,N-trimethylmethanaminium trifluoromethanesulfonate
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
96%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp (Schmelzpunkt)
154-159 °C
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
C[N+](C)(C)CC1=C(C=CC=C1)P(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3.[O-]S(=O)(C(F)(F)F)=O
InChI
1S/C22H25NP.CHF3O3S/c1-23(2,3)18-19-12-10-11-17-22(19)24(20-13-6-4-7-14-20)21-15-8-5-9-16-21;2-1(3,4)8(5,6)7/h4-17H,18H2,1-3H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
InChIKey
OTAHBMHXZGOAGA-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)