Fortfahren mit
763543
1,1,1-Tris[(dodecylthiocarbonothioylthio)-2-methylpropionate]ethane
98% (HPLC)
Synonym(e):
3 arm star polymer RAFT agent, Tris(DDMAT)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 424.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C56H102O6S9
Molekulargewicht:
1159.99
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
CHF 424.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
98% (HPLC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.5314
density
1.085 g/mL at 25 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCSC(=S)SC(C)(C)C(=O)OCC(C)(COC(=O)C(C)(C)SC(=S)SCCCCCCCCCCCC)COC(=O)C(C)(C)SC(=S)SCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C56H102O6S9/c1-11-14-17-20-23-26-29-32-35-38-41-66-50(63)69-53(4,5)47(57)60-44-56(10,45-61-48(58)54(6,7)70-51(64)67-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-2)46-62-49(59)55(8,9)71-52(65)68-43-40-37-34-31-28-25-22-19-16-13-3/h11-46H2,1-10H3
InChI key
HYZIWJXWRIAPNA-UHFFFAOYSA-N
General description
Functionalized RAFT agent for controlled radical polymerization; especially suited for the polymerization of styrene; acrylate and acrylamide monomers. For use in advanced material (rheology; etc) and biomaterial (nanomedicine) applications. Chain Transfer Agent (CTA)
Need help choosing the correct RAFT Agent? Please consult the RAFT Agent to Monomer compatibility table.
Application
Reversible Addition Fragmentation Chain Transfer (RAFT) Polymerization
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
763551740497741698
description
98% (HPLC)
description
97% (HPLC)
description
97% (HPLC)
description
98% (HPLC)
assay
98% (HPLC)
assay
97% (HPLC)
assay
97% (HPLC)
assay
98% (HPLC)
density
1.085 g/mL at 25 °C
density
-
density
1.008 g/mL at 25 °C
density
1.058 g/mL at 25 °C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
refractive index
n20/D 1.5314
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.517
refractive index
n20/D 1.528
form
liquid
form
solid
form
liquid
form
liquid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)