Merck
766690
Sigma-Aldrich
Methyl 2-acetamido-2-deoxy-α-D-galactopyranoside
Synonym(e):
Methyl 2-(acetylamino)-2-deoxy-α-D-galactopyranoside, Methyl alpha-N-acetyl-D-galactosamine
Größe auswählen
1 G
CHF 441.00
CHF 441.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 441.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H17NO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
235.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
NACRES:
NA.22
CHF 441.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
190-200 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N([C@H]1[C@H](O[C@@H]([C@@H]([C@@H]1O)O)CO)OC)C(=O)C
InChI
1S/C9H17NO6/c1-4(12)10-6-8(14)7(13)5(3-11)16-9(6)15-2/h5-9,11,13-14H,3H2,1-2H3,(H,10,12)/t5-,6-,7+,8-,9+/m1/s1
InChIKey
ZEVOCXOZYFLVKN-ZEBDFXRSSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)