Merck
547301
Sigma-Aldrich
Allyl-tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranosid
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H24O10
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
388.37
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]20/D −23°, c = 1 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
87-90 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](OCC=C)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C17H24O10/c1-6-7-22-17-16(26-12(5)21)15(25-11(4)20)14(24-10(3)19)13(27-17)8-23-9(2)18/h6,13-17H,1,7-8H2,2-5H3/t13-,14-,15+,16-,17-/m1/s1
InChIKey
CRUHDGOVWKFJBM-NQNKBUKLSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable