Merck
765074
Sigma-Aldrich
4-Iodobenzamide
97%
Synonym(e):
p-Iodobenzamide
Größe auswählen
1 G
CHF 32.20
CHF 32.20
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 32.20
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H6INO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
247.03
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 32.20
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
215-217 °C
Funktionelle Gruppe
amide
iodo
SMILES String
NC(=O)c1ccc(I)cc1
InChI
1S/C7H6INO/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H2,9,10)
InChIKey
XRNBLQCAFWFFPM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)