Wichtige Dokumente
76480
Pentachlorphenol Natriumsalz
technical, ≥80% (HPLC/NT)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical
Assay
≥80% (HPLC/NT)
Verunreinigungen
≤15% water
mp (Schmelzpunkt)
≥300 °C
SMILES String
[Na+].[O-]c1c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6HCl5O.Na/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9;/h12H;/q;+1/p-1
InChIKey
HCJLVWUMMKIQIM-UHFFFAOYSA-M
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?