Merck
764469
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-nitropyridine-3-carbonitrile
97%
Synonym(e):
2-Chloro-3-cyano-5-nitropyridine, 2-Chloro-5-nitronicotinonitrile
Größe auswählen
1 G
CHF 33.20
CHF 33.20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 33.20
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H2ClN3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
183.55
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 33.20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
121-126 °C
Funktionelle Gruppe
chloro
nitrile
nitro
SMILES String
[O-][N+](=O)c1cnc(Cl)c(c1)C#N
InChI
1S/C6H2ClN3O2/c7-6-4(2-8)1-5(3-9-6)10(11)12/h1,3H
InChIKey
CSDMFMSXIUTEFJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)