Merck
763659
Sigma-Aldrich
3-(Allyloxy)-1-propyne
97%
Synonym(e):
3-(2-Propyn-1-yloxy)-1-propene, 3-(2-Propynyloxy)-1-propene, 3-Propargyloxy-1-propene, Allyl 2-propynyl ether, Allyl propargyl ether
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H8O
Molekulargewicht:
96.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
powder
Brechungsindex
n20/D 1.431
Dichte
0.8621 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C#CCOCC=C
InChI
1S/C6H8O/c1-3-5-7-6-4-2/h1,4H,2,5-6H2
InChIKey
GAQOILKTBJWUQM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameSkull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
51.8 °F
Flammpunkt (°C)
11 °C