Merck
762512
Sigma-Aldrich
2-(2-Bromophenyl)-1H-benzimidazole
95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H9BrN2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
273.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
235-240
SMILES String
Brc1ccccc1-c2nc3ccccc3[nH]2
InChI
1S/C13H9BrN2/c14-10-6-2-1-5-9(10)13-15-11-7-3-4-8-12(11)16-13/h1-8H,(H,15,16)
InChIKey
KOXRUUGKLDCECO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)