Merck
715239
Sigma-Aldrich
N-Boc-3,4-dihydro-2H-Pyridin
97%
Synonym(e):
1-N-Boc-1,2,3,4-tetrahydropyridin, 3,4-Dihydro-1(2H)-pyridincarbonsäure-1,1-dimethylethylester, N-(tert.-Butoxycarbonyl)-1,2,3,4-tetrahydropyridin, tert.-Butyl-3,4-dihydropyridin-1(2H)-carboxylat
Größe auswählen
1 G
CHF 287.00
CHF 287.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 287.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H17NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
183.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 287.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.477
Dichte
0.988 g/mL at 25 °C
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC=C1
InChI
1S/C10H17NO2/c1-10(2,3)13-9(12)11-7-5-4-6-8-11/h5,7H,4,6,8H2,1-3H3
InChIKey
VIBQTJLMJANION-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbonesEnvironment
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
199.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
93.3 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)