Wichtige Dokumente
761915
Methyl 4-bromoquinoline-6-carboxylate
95%
Synonym(e):
4-Bromo-6-quinolinecarboxylic acid methyl ester
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H8BrNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
266.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
145-150 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
ester
SMILES String
COC(=O)c1ccc2nccc(Br)c2c1
InChI
1S/C11H8BrNO2/c1-15-11(14)7-2-3-10-8(6-7)9(12)4-5-13-10/h2-6H,1H3
InChIKey
ROTWWLOBDCESBP-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)