Merck
761834
Sigma-Aldrich
N-Boc-4-aminobenzonitrile
97%
Synonym(e):
tert-Butyl 4-cyanophenylcarbamate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H14N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
218.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
118-123 °C
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)Nc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C12H14N2O2/c1-12(2,3)16-11(15)14-10-6-4-9(8-13)5-7-10/h4-7H,1-3H3,(H,14,15)
InChIKey
CPIRTCVNDVQQLE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable