Merck
761753
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-methylbenzothiazole
95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H6BrNS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
75-80 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
Cc1nc2cc(Br)ccc2s1
InChI
1S/C8H6BrNS/c1-5-10-7-4-6(9)2-3-8(7)11-5/h2-4H,1H3
InChIKey
OLQKNZNXLBILDD-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)