Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
Wichtige Dokumente
760293
2,4,6,8-Tetramethylcyclotetrasiloxan
packaged for use in deposition systems
Synonym(e):
TMCTS
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
deposition grade
Assay
≥99.5% (GC)
≥99.999% (trace metals analysis)
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.387 (lit.)
bp
134 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−69 °C (lit.)
Dichte
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[SiH]1O[SiH](C)O[SiH](C)O[SiH](C)O1
InChI
1S/C4H16O4Si4/c1-9-5-10(2)7-12(4)8-11(3)6-9/h9-12H,1-4H3
InChIKey
BQYPERTZJDZBIR-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?