Merck
760021
Sigma-Aldrich
6-Chloro-4-hydroxy-5-methylpyrimidine
96%
Synonym(e):
4-Chloro-6-hydroxy-5-methylpyrimidine, 6-Chloro-5-methyl-4-pyrimidinol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H5ClN2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
144.56
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
96%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
198-203 °C
Funktionelle Gruppe
chloro
SMILES String
Cc1c(O)ncnc1Cl
InChI
1S/C5H5ClN2O/c1-3-4(6)7-2-8-5(3)9/h2H,1H3,(H,7,8,9)
InChIKey
XZDABTAOUACVLS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)