Merck
759643
Sigma-Aldrich
2-Oxa-5-azaspiro[3.4]octane oxalate salt
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H11NO · xC2H2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
113.16 (free base basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Form:
solid
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
85-94 °C
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
ether
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC(C(O)=O)=O.C1CCNC12COC2
InChI
1S/C6H11NO.C2H2O4/c1-2-6(7-3-1)4-8-5-6;3-1(4)2(5)6/h7H,1-5H2;(H,3,4)(H,5,6)
InChIKey
JFOZNINEJYPQQK-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
molecular weight: 113.16 (free base basis)
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)