Merck
759600
Sigma-Aldrich
2-Mercaptopyridine-3-carbonitrile
95%
Synonym(e):
2-Mercaptonicotinonitrile, 3-Cyanopyridine-2-thiol
Größe auswählen
1 G
CHF 329.00
CHF 329.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 329.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H4N2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 329.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
250-260 °C
Funktionelle Gruppe
nitrile
SMILES String
Sc1ncccc1C#N
InChI
1S/C6H4N2S/c7-4-5-2-1-3-8-6(5)9/h1-3H,(H,8,9)
InChIKey
VKEKYGNDJZUZTL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)