Wichtige Dokumente
757519
3-Chloro-D-alanine methyl ester hydrochloride
97%
Synonym(e):
β-Chloro-D-alanine methyl ester hydrochloride, (S)-Methyl 2-amino-3-chloropropanoate hydrochloride, (S)-Methyl 2-amino-3-chloropropionate hydrochloride, 3-Chloro-D-Ala-OMe hydrochloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]22/D +4.5°, c = 0.5% in DMSO
mp (Schmelzpunkt)
143-148 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
amine
chloro
ester
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl.COC(=O)[C@H](N)CCl
InChI
1S/C4H8ClNO2.ClH/c1-8-4(7)3(6)2-5;/h3H,2,6H2,1H3;1H/t3-;/m1./s1
InChIKey
POPBCSXDEXRDSX-AENDTGMFSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)