Wichtige Dokumente
756679
Zirconium(IV) oxide-scandia stabilized
scandia 10 mol %
Synonym(e):
Sc10SZ, ScSZ, Scandia-stabilized zirconia, Scandium zirconium oxide
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Enthält
<1 mol % Al2O3 as stabilizer (to prevent phase change at elevated temperatures.)
Zusammensetzung
scandia, 10 mol %
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Oberflächenbereich
8-12 m2/g
Verunreinigungen
<2.5% HfO2
Partikelgröße
0.5-0.7 μm
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
, Enabling
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)