Merck
572349
Sigma-Aldrich
Zirconium(IV)-Oxid, Yttriumoxid-stabilisiert
greener alternative
nanopowder
Synonym(e):
YSZ, Yttrium-stabilisiertes Zirconiumdioxid, Yttriumoxid-stabilisiertes Zirconiumdioxid
Größe auswählen
25 G
CHF 261.00
CHF 261.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
CHF 261.00
About This Item
Lineare Formel:
ZrO2 · Y2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
349.03
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
26111700
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
CHF 261.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
92% ZrO2 basis
Qualitätsniveau
Form
nanopowder
Enthält
8 mol % yttria as stabilizer
Zusammensetzung
(ZrO2)0.92(Y2O3)0.08
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Oberflächenbereich
>100 m2/g
Partikelgröße
≤100 nm
5-10 nm (crystallite size)
mp (Schmelzpunkt)
>2,600 °C (lit.)
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
O=[Zr]=O.O=[Y]O[Y]=O
InChI
1S/5O.2Y.Zr
InChIKey
KSTOPEBVPBSOTK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die ein oder mehrere der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ erfüllen. Dieses Produkt wurde zu Zwecken der Energieeffizienz verbessert. Weitere Informationen finden Sie hier.
YSZ (Zirconium(IV)-oxid-Yttriumoxid-stabilisiertes) Nanopulver ist leitfähig für Sauerstoffionen und besitzt Eigenschaften wie eine gute Ionenleitfähigkeit und große physiochemische Stabilität. Außerdem besitzt es eine ausgezeichnete Schockfestigkeit, eine geringe Wärmeleitfähigkeit und einen hohen Wärmeausdehnungskoeffizienten.[1][2][3]
Yttriumoxid-stabilisiertes Zirconiumdioxid (YSZ) ist das in Festoxidbrennstoffzellen (SOFC) und in Sauerstoffsensoren am häufigsten genutzte Festelektrolyt.[4] YSZ zeichnet sich durch seine gute Leitfähigkeit für Sauerstoffionen aus, während es aus elektronischer Sicht einen Isolator darstellt.[5] YSZ-Partikel können mittels Sol-Gel-Methode aus Yttriumoxid-Nitrat oder Isopropoxid synthetisiert werden.[6] YSZ-Nanopartikel können in überkritischem Wasser (SCW) hergestellt werden.[7] YSZ-Nanopartikel unterschiedlicher Größen mit einem variierenden molaren Anteil (%) Yttriumoxid können mittels Laserstrahlverdampfen (kontinuierlich/gepulst) auf CO2-Laser-Basis erzeugt werden.[8]
Anwendung
Collagen-Yttriumoxid-stabilisierte, amorphe Zirconiumdioxid-Hybridgerüste können entwickelt werden.[5] YSZ-Dünnfilme können als Wärmeschutzbeschichtung auf Brennkammern, stationären und rotierenden Teilen von Gasturbinen und Dieselmotoren verwendet werden. 6
Elektrolytmaterial für Festoxidbrennstoffzellen (SOFC).
YSZ hat unter anderem folgende Anwendungen:
  • Wärmeschutzbeschichtung für den Schutz und die Isolierung von Metallteilen in Gasturbinen[2]
  • Elektrolyt bei der Herstellung von Festoxidbrennstoffzellen (SOFC)[9]
  • bei der Herstellung von zahnmedizinischen Implantataufbauten aus Zirconiumdioxid[10]
  • Membranen für Mikroenergie-Umwandler[11]
  • feste Säure und Katalysator für katalytische Anwendungen[12]
Verpackung
In Glasflaschen
Sonstige Hinweise
Alternative CAS-Nummer: 114168-16-0
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Zigzag or spiral-shaped nanostructures improve mechanical stability in yttria-stabilized zirconia membranes for micro-energy conversion devices
Shi Y, et al.
Nano Energy, 59(1), 674-682 (2019)
Influence of microstructure on the ionic conductivity of yttria-stabilized zirconia electrolyte
Chen XJ, et al.
Materials Science & Engineering. A, Structural Materials : Properties, Microstructure and Processing, 335(1-2), 246-252 (2002)
Fracture resistance of yttria-stabilized zirconia dental implant abutments
Adatia ND, et al.
Journal of Prosthodontics : Official Journal of the American College of Prosthodontists, 18(1), 17-22 (2009)
Confined Transformation of UiO-66 Nanocrystals to Yttria-Stabilized Zirconia with Hierarchical Pore Structures for Catalytic Applications
Qin R and Zeng H
Advances in Functional Materials, 29(39), 1903264-1903264 (2019)
Thermodynamic vaporization studies of the manganese oxide--yttria stabilized zirconia (YSZ) solid solution
Matraszek A, et al.
J. Eur. Ceram. Soc., 24(9), 2649-2656 (2004)
Artikel
This article describes the use and advantages of polyoxometalate-based redox-flow batteries as electrochemical energy storage systems over Li-ion batteries.
Thin film solid oxide fuel cells offer technical advantages; review of TF-SOFC deposition methods for electrolyte thin films.
Learn about the different low temperature direct alcohol fuel cells based on nanostructured material catalysts and anion exchange membrane fuel cells.
As with all types of fuel cells, a Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) is capable of efficiently transforming chemical energy into electrical energy.