Merck
755826
Sigma-Aldrich
4-Acetoxyphenethyl acrylate
Synonym(e):
2-Propenoic acid, 2-[4-(acetoxy)phenyl]ethyl ester, EC-234, Phenyl ester epoxy curative hybrid, R1146
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H14O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
234.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.511
Dichte
1.131 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(=O)Oc1ccc(CCOC(=O)C=C)cc1
InChI
1S/C13H14O4/c1-3-13(15)16-9-8-11-4-6-12(7-5-11)17-10(2)14/h3-7H,1,8-9H2,2H3
InChIKey
UPRJCBCFGSJZJU-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • Hybrid cure
  • Low viscosity
  • well-suited for UV Adhesives and B-stageable adhesives
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)