Merck
05019
7-Diethylamino-3-[N-(2-maleimidethyl)carbamoyl]cumarin
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥97.0% (HPLC)
Synonym(e):
MDCC
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H21N3O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
383.40
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioReagent
assay
≥97.0% (HPLC)
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
CCN(CC)c1ccc2C=C(C(=O)NCCN3C(=O)C=CC3=O)C(=O)Oc2c1
InChI
1S/C20H21N3O5/c1-3-22(4-2)14-6-5-13-11-15(20(27)28-16(13)12-14)19(26)21-9-10-23-17(24)7-8-18(23)25/h5-8,11-12H,3-4,9-10H2,1-2H3,(H,21,26)
InChI key
IXQPRUQVJIJUEB-UHFFFAOYSA-N
Application
Thiol-reaktive Sonde für Protein-Markierung
7-Diethylamino-3-[N-(2-maleimidoethyl)carbamoyl]coumarin is utilized as a fluoresencent biological sensing device . Used for real-time measurements for the release of inorganic phosphates during enzymatic reaction when MDCC is conjugated to a mutant phosphate-binding protein . Also, utilized for intramolecular fluorescence energy transfer (FRET) experiments .
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)