Merck
754595
Sigma-Aldrich
2-Bromopyrazine
97%
Synonym(e):
Bromopyrazine
Größe auswählen
1 G
CHF 153.00
CHF 153.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 153.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H3BrN2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.98
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 153.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.580
Dichte
1.757 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Brc1cnccn1
InChI
1S/C4H3BrN2/c5-4-3-6-1-2-7-4/h1-3H
InChIKey
WGFCNCNTGOFBBF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
198.0 °F
Flammpunkt (°C)
92.2 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)