Merck
754323
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-methylpyrimidine
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H5BrN2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
173.01
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
45-50 °C
SMILES String
Cc1ccnc(Br)n1
InChI
1S/C5H5BrN2/c1-4-2-3-7-5(6)8-4/h2-3H,1H3
InChIKey
UZIJEBOLOXOVFY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)