Merck
754129
Sigma-Aldrich
2,3-Dimethyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoxaline
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H14N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
162.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
109-114 °C
SMILES String
CC1Nc2ccccc2NC1C
InChI
1S/C10H14N2/c1-7-8(2)12-10-6-4-3-5-9(10)11-7/h3-8,11-12H,1-2H3
InChIKey
JKMHQZSBOQTMRG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable