Merck
753351
Sigma-Aldrich
3,5-Dibromothiophene-2-carboxylic acid
95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H2Br2O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
285.94
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
215-220 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
carboxylic acid
SMILES String
OC(=O)c1sc(Br)cc1Br
InChI
1S/C5H2Br2O2S/c6-2-1-3(7)10-4(2)5(8)9/h1H,(H,8,9)
InChIKey
YWOSIPRAZKDEIL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)