Merck
753262
Sigma-Aldrich
5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carbonyl chloride
97%
Größe auswählen
500 MG
CHF 123.00
CHF 123.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 123.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H3ClF3NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
209.55
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 123.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.474
Dichte
1.468 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
acyl chloride
fluoro
SMILES String
FC(F)(F)c1ccc(nc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C7H3ClF3NO/c8-6(13)5-2-1-4(3-12-5)7(9,10)11/h1-3H
InChIKey
XGGHEBGOZWCTKF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)