75136
L-Asparagin-tert.-butylester -hydrochlorid
≥98.0% (TLC)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98.0% (TLC)
Form
powder
Optische Aktivität
[α]/D +11.5±1.0°, c = 1 in methanol
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
Cl.CC(C)(C)OC(=O)[C@@H](N)CC(N)=O
InChI
1S/C8H16N2O3.ClH/c1-8(2,3)13-7(12)5(9)4-6(10)11;/h5H,4,9H2,1-3H3,(H2,10,11);1H/t5-;/m0./s1
InChIKey
RXNKCUXXNGWROA-JEDNCBNOSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable