Merck
750123
Sigma-Aldrich
Chloro[2-dicyclohexyl(2′,6′-dimethoxybiphenyl)phosphine] gold(I)
97%
Synonym(e):
2-Dicyclohexylphosphino-2′,6′-dimethoxybiphenyl gold(I) chloride, SPhos AuCl
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C26H35AuClO2P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
642.95
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: gold
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
263-266 °C
SMILES String
Cl[Au].COc1cccc(OC)c1-c2ccccc2P(C3CCCCC3)C4CCCCC4
InChI
1S/C26H35O2P.Au.ClH/c1-27-23-17-11-18-24(28-2)26(23)22-16-9-10-19-25(22)29(20-12-5-3-6-13-20)21-14-7-4-8-15-21;;/h9-11,16-21H,3-8,12-15H2,1-2H3;;1H/q;+1;/p-1
InChIKey
PPKGSOIFMDZUMX-UHFFFAOYSA-M
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)