Merck
749559
Sigma-Aldrich
7-bromo-1-hydroxyisoquinoline
95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H6BrNO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
224.05
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
247-252 °C
SMILES String
Oc1nccc2ccc(Br)cc12
InChI
1S/C9H6BrNO/c10-7-2-1-6-3-4-11-9(12)8(6)5-7/h1-5H,(H,11,12)
InChIKey
DSOKREQUHLPVFR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable