Merck
260061
Sigma-Aldrich
2-Bromphenylessigsäure
99%
Synonym(e):
2-(2-Bromophenyl)acetic acid, 2-Bromobenzeneacetic acid, o-Bromophenylacetic acid
Größe auswählen
5 G
CHF 39.50
25 G
CHF 121.00
CHF 39.50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 39.50
25 G
CHF 121.00
About This Item
Lineare Formel:
BrC6H4CH2CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
215.04
Beilstein:
2250655
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 39.50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
104-106 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
carboxylic acid
SMILES String
OC(=O)Cc1ccccc1Br
InChI
1S/C8H7BrO2/c9-7-4-2-1-3-6(7)5-8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)
InChIKey
DWXSYDKEWORWBT-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
2-Bromophenylacetic acid has been used:
  • as starting reagent in the synthesis of 8-methoxy-2-tetralone[1]
  • in the preparation of di-and tri-substituted 2-oxopiperazines on solid support[2]
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A peptoid based synthesis of di-and tri-substituted 2-oxopiperazines on solid support.
Goff DA.
Tetrahedron Letters, 39(12), 1473-1476 (1998)
Lee S, et al.
Synthetic Communications, 25(18), 2775-2780 (1995)