Merck
748897
Sigma-Aldrich
2-(1H-1,2,4-Triazol-3-yl)pyridine
97%
Synonym(e):
2-(2H-[1,2,4]Triazol-3-yl)-pyridine, 3-(2-Pyridyl)-1H-1,2,4-triazole
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H6N4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
146.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
97%
Form
powder or crystals
mp (Schmelzpunkt)
157-162 °C
SMILES String
c1ccc(nc1)-c2ncn[nH]2
InChI
1S/C7H6N4/c1-2-4-8-6(3-1)7-9-5-10-11-7/h1-5H,(H,9,10,11)
InChIKey
PVMLJDLTWMGZAH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Liang, B.; et al.
Journal of Materials Chemistry, 16, 1281-1286 (2006)