745669
Acetyl chloride-2-13C,d3
98 atom % D, 99 atom % 13C, 99% (CP)
Synonym(e):
13C,d Labeled Acetyl chloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
98 atom % D
Assay
99% (CP)
Form
liquid
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
O=C([13C]([2H])([2H])[2H])Cl
InChI
1S/C2H3ClO/c1-2(3)4/h1H3/i1+1D3
InChIKey
WETWJCDKMRHUPV-KQORAOOSSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
41.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
5 °C - closed cup