Wichtige Dokumente
745553
Cobalt nanowires
powder, diam. × L 200-300 nm × 100-200 μm
Synonym(e):
Cobalt (nanoparticles), Cobalt element, Cobalt-59
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
nanowires
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: cobalt
Durchm. × L
200-300 nm × 100-200 μm
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/Co
InChIKey
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)