Merck
744808
Sigma-Aldrich
(1R,2S)-cis-2-Aminocyclopentanol -hydrochlorid
≥97% (GC)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H11NO · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
137.61
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥97% (GC)
Form
powder
Optische Reinheit
enantiomeric excess: ≥98% (GC)
SMILES String
Cl.N[C@H]1CCC[C@H]1O
InChI
1S/C5H11NO.ClH/c6-4-2-1-3-5(4)7;/h4-5,7H,1-3,6H2;1H/t4-,5+;/m0./s1
InChIKey
ZFSXKSSWYSZPGQ-UYXJWNHNSA-N
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)