Merck
744212
Sigma-Aldrich
Carbamoylmethylphosphonsäure-diethylester
95%
Synonym(e):
2-Amino-2-oxoethylphosphonsäure-diethylester, Aminocarbonylmethylphosphonsäure-diethylester
Größe auswählen
1 G
CHF 42.50
CHF 42.50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 42.50
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H14NO4P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
195.15
Beilstein:
1777584
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 42.50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥95% (CHN)
95%
Form
powder
Zusammensetzung
carbon, 34.9-38.9%
nitrogen, 6.8-7.6%
Eignung der Reaktion
reaction type: C-C Bond Formation
Funktionelle Gruppe
amide
phosphonate
SMILES String
CCOP(=O)(CC(N)=O)OCC
InChI
1S/C6H14NO4P/c1-3-10-12(9,11-4-2)5-6(7)8/h3-5H2,1-2H3,(H2,7,8)
InChIKey
QPVCUQOSWAXEOQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)