GF86159919
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
foil, 4mm disks, 0.125mm thickness, annealed
Synonym(e):
FE240270
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
annealed
foil (disks)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 861-599-19
Größe × Dicke
4 mm × 0.125 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)