Merck
741213
Sigma-Aldrich
4-(Aminomethyl)phenylboronic acid pinacol ester hydrochloride
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H20BNO2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
269.58
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
254.1-262.7 °C
Funktionelle Gruppe
amine
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl.CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(CN)cc2
InChI
1S/C13H20BNO2.ClH/c1-12(2)13(3,4)17-14(16-12)11-7-5-10(9-15)6-8-11;/h5-8H,9,15H2,1-4H3;1H
InChIKey
KPECMJIHZZWTJN-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)