Merck
739723
Sigma-Aldrich
Glycocholic-2,2,4,4-d4 acid
98 atom % D, 98% (CP)
Synonym(e):
3α,7α,12α-Trihydroxy-5β-cholan-24-oic-2,2,4,4-d4 acid N-(carboxymethyl)amide, N-(3α,7α,12α-Trihydroxy-24-oxocholan-24-yl)-glycine-2,2,4,4-d4, Cholylglycine-2,2,4,4-d4
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C26D4H39NO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
469.65
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352111
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
98% (CP)
Form
powder
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
mp (Schmelzpunkt)
165-168 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
[H][C@@]12[C@]([C@](CC([2H])([2H])[C@@H](O)C3([2H])[2H])(C)[C@]3([H])C[C@H]2O)([H])C[C@H](O)[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(NCC(O)=O)=O
InChI
1S/C26H43NO6/c1-14(4-7-22(31)27-13-23(32)33)17-5-6-18-24-19(12-21(30)26(17,18)3)25(2)9-8-16(28)10-15(25)11-20(24)29/h14-21,24,28-30H,4-13H2,1-3H3,(H,27,31)(H,32,33)/t14-,15+,16-,17-,18+,19+,20-,21+,24+,25+,26-/m1/s1/i8D2,10D2
InChIKey
RFDAIACWWDREDC-WZQUIQSLSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Environment
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Runbin Sun et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 49(3), 276-286 (2020-12-31)
Our previous study suggests that berberine (BBR) lowers lipids by modulating bile acids and activating intestinal farnesoid X receptor (FXR). However, to what extent this pathway contributes to the hypoglycemic effect of BBR has not been determined. In this study
Diana M Shih et al.
Journal of lipid research, 56(1), 22-37 (2014-11-08)
We performed silencing and overexpression studies of flavin containing monooxygenase (FMO) 3 in hyperlipidemic mouse models to examine its effects on trimethylamine N-oxide (TMAO) levels and atherosclerosis. Knockdown of hepatic FMO3 in LDL receptor knockout mice using an antisense oligonucleotide