Merck
739715
Sigma-Aldrich
Glycochenodeoxycholic-2,2,4,4-d4 acid
98 atom % D, 98% (CP)
Synonym(e):
3α,7α-Dihydroxy-5β-cholanoic-2,2,4,4-d4 acid N-(carboxymethyl)amide, N-(3α,7α-Dihydroxy-24-oxocholan-24-yl)glycine-2,2,4,4-d4, Chenodeoxycholylglycine-2,2,4,4-d4, Chenodeoxyglycocholic-2,2,4,4-d4 acid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C26D4H39NO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
453.65
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
98% (CP)
Form
liquid
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
[H][C@@]12[C@]([C@](CC([C@H]3O)([2H])[2H])(C)[C@@](C[C@H]2O)([H])C3([2H])[2H])([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(NCC(O)=O)=O
InChI
1S/C25H41NO6/c1-24-9-7-15(27)11-14(24)12-20(29)23-17-4-3-16(25(17,2)10-8-18(23)24)19(28)5-6-21(30)26-13-22(31)32/h14-20,23,27-29H,3-13H2,1-2H3,(H,26,30)(H,31,32)/t14-,15+,16+,17-,18-,19+,20+,23-,24-,25+/m0/s1/i7D2,11D2
InChIKey
XILGPPBPXPUXQG-LXAYGWTLSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Le Zhan et al.
American journal of physiology. Gastrointestinal and liver physiology, 310(2), G93-G102 (2015-11-14)
Long-term parenteral nutrition (PN) administration can lead to PN-associated liver diseases (PNALD). Although multiple risk factors have been identified for PNALD, to date, the roles of bile acids (BAs) and the pathways involved in BA homeostasis in the development and
Diana M Shih et al.
Journal of lipid research, 56(1), 22-37 (2014-11-08)
We performed silencing and overexpression studies of flavin containing monooxygenase (FMO) 3 in hyperlipidemic mouse models to examine its effects on trimethylamine N-oxide (TMAO) levels and atherosclerosis. Knockdown of hepatic FMO3 in LDL receptor knockout mice using an antisense oligonucleotide