Merck
739111
Sigma-Aldrich
2,6-Dichloropyridinyl-4-boronic acid pinacol ester
95%
Synonym(e):
2,6-Dichloro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H14BCl2NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
273.95
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
117-119 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cc(Cl)nc(Cl)c2
InChI
1S/C11H14BCl2NO2/c1-10(2)11(3,4)17-12(16-10)7-5-8(13)15-9(14)6-7/h5-6H,1-4H3
InChIKey
PEFDHAOFDBNZEQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)